missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford Maltextraktagar

Produktkod. 30018458
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018458 1 kg
30018459 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30018458 Leverantör Melford Leverantörsnummer M215001000.0

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Maltextraktagar används för isolering, odling och underhåll av jäst och mögel.

Maltextraktagar används för isolering, odling och underhåll av jäst och mögel. Formuleringen liknar maltextraktbuljong med tillsats av agar och glycerol. Detta buljongmedium rekommenderades av Thom och Church för odling av svampar. Dess låga surhet hämmar tillväxten av de flesta bakterier. Det höga kolhydratinnehållet ökar den snabba tillväxten av svampar och jästsvampar.

Lös 33,6 gram i 1 liter destillerat vatten. Sterilisera genom autoklavering i 15 minuter.

Ingredienser:

Maltos: 12,75 g/L

Dextrin: 2,75 g/L

Glycerol: 2,35 g/L

Pepton: 0,78 g/L

Agar: 15,0 g/L

Slutligt pH (25 °C): 4,6± 0,2

Specifikationer

Kvantitet 1 kg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.