Läs mer
Thermo Scientific™ Maltextraktagar
Produktkod. 10168882
Produktkod. 10168882 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5055A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck, isolera och räkna upp jäst och mögel med detta färdiga att använda medium.
Upptäck, isolera och räkna upp jäst och mögel med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltextraktagar. Mykologisk pepton i mediet ger en frodig tillväxt av jäst och mögel med typisk morfologi och pigmentering. På grund av mediets sura natur hämmar det tillväxten av bakterier, vilket resulterar i förbättrad isolering av jäst och mögel från material som är kraftigt infekterade med bakterier.
Använd maltextraktagar för upptäckt, isolering och uppräkning av jäst och mögel.
  • Stödjer frodig tillväxt av jäst och mögel samtidigt som den hämmar tillväxten av bakterier.
Bekvämt färdigt att använda förberedda medier. Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Okrgul, transparent
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Maltextraktagar
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.