Läs mer
Melford Maltextraktagar
Produktkod. 30018459
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018459 500 g
30018458 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018459 Leverantör Melford Leverantörsnummer M21500500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maltextraktagar används för isolering, odling och underhåll av jäst och mögel.
Maltextraktagar används för isolering, odling och underhåll av jäst och mögel. Formuleringen liknar maltextraktbuljong med tillsats av agar och glycerol. Detta buljongmedium rekommenderades av Thom och Church för odling av svampar. Dess låga surhet hämmar tillväxten av de flesta bakterier. Det höga kolhydratinnehållet ökar den snabba tillväxten av svampar och jästsvampar.
Lös 33,6 gram i 1 liter destillerat vatten. Sterilisera genom autoklavering i 15 minuter.
Ingredienser:
Maltos: 12,75 g/L
Dextrin: 2,75 g/L
Glycerol: 2,35 g/L
Pepton: 0,78 g/L
Agar: 15,0 g/L
Slutligt pH (25 °C): 4,6± 0,2
Specifikationer
Kvantitet 500 g