Läs mer
Thermo Scientific™ Maltextrakt Agar + Kloramfenikol
Produktkod. 15852447
Change view
Kvantitet:
10 plattor
Produktkod. Kvantitet
15852447 10 plattor
1 options
Produktkod. 15852447 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO1275A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 SEK
    143.36 SEK / Paket med 10
    Save 1.64 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stöd svamptillväxt med denna agar och ger optimala förhållanden för noggrann identifiering.
Stöd svamptillväxt med Malt Extract Agar berikad med kloramfenikol, vilket ger optimala förhållanden för noggrann identifiering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Innehåll och lagring 2 °C till 12 °C
Formatera 90 mm
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll volym 17 mL
Kvantitet 10 plattor