Läs mer
Thermo Scientific™ Maltextraktagarkontaktplatta
Produktkod. 10026782
Produktkod. 10026782 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5079C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck, isolera och räkna upp jäst och mögel med denna formulering i kontaktplattaformat.
Upptäck, isolera och räkna upp jäst och mögel med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltextraktagarkontaktplatta. Mykologisk pepton i mediet ger en frodig tillväxt av jäst och mögel med typisk morfologi och pigmentering. På grund av mediets sura natur hämmar det tillväxten av bakterier, vilket resulterar i förbättrad isolering av jäst och mögel från material som är kraftigt infekterade med bakterier.
Utför enkel ytprovtagning med lätthanterlig maltextraktagarkontaktplatta.
  • Stödjer frodig tillväxt av jäst och mögel samtidigt som den hämmar tillväxten av bakterier
  • Lätthanterligt kupolformat bottenformat för enkel ytprovtagning.
  • Konsekventa prestanda: slät, jämn agaryta säkerställd genom specialiserad tillverkningsprocess
  • Lätt att stapla ger mer stabilitet under hantering och transport
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Förhindra agar från att falla ur fatet med Thermo Scientific Kontaktplattor, som har en kupolformad botten. GripFit™ Tekniken gör tallrikarna lätta att hantera och säkerställer att locket förblir på plats under hanteringen, samtidigt som det enkelt tas bort under miljöövervakning. Ett inre lager på basen av plattan är uppdelat i rutnät för att möjliggöra enkel beräkning av kolonibildande enheter (CFU) från yttester, gör det möjligt för laboratorier att rapportera om föroreningsnivåerna faller inom fördefinierade acceptabla gränser. Enkel stapling ger mer stabilitet under hantering och transport och ventilationen minskar för att förhindra att plattorna torkar ut.
Våra kontaktplattor tillverkas med hjälp av en specialiserad, automatiserad procedur för att säkerställa ett jämnt, jämnt fördelat lager av agar på varje platta. Ytprovtagning åstadkoms genom att försiktigt rulla den kupolformade ytan av agaren på området som ska testas. Om det finns mikroorganismer som kan orsaka sjukdom eller infektion, kommer de att växa och bilda lätt synliga kolonier på agarens yta. Detta erbjuder ett tillförlitligt och effektivt sätt att bestämma den mikrobiella renheten av ytområden och hjälper till att kontrollera osynliga faror i samband med mikrobiell kontaminering. Tydligt synlig tillväxt är tillgänglig inom tre dagar för bakterier och inom fem dagar för svampar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Okrgul, transparent
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Beskrivning Maltextraktagarkontaktplatta
Formatera Kontaktplatta
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 13,5 g± 5 %
Förpackningstyp Lådor med 2 x 10 tallrikar inslagna i film
Kvantitet 10/Pk.