Läs mer
Thermo Scientific™ Maltextraktagar (dehydrerad)
Produktkod. p-200112232
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10321063
Brand: Thermo Scientific™ CM0059B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck, isolera och räkna upp jäst och mögel med typisk morfologi och pigmentering med hjälp av medium.
Upptäck, isolera och räkna upp jäst och mögel med Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltextraktagar (Dehydrerad). Mykologisk pepton i mediet ger en frodig tillväxt av jäst och mögel med typisk morfologi och pigmentering.
Maltextraktagar liknar formeln för Galloway och Burgess 1 som används för detektering, isolering och räkning av jäst och mögel. För mykologiska räkningar kan det vara önskvärt att bereda det surare mediet för att undertrycka bakterietillväxt.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Maltextraktagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 10,0L medium
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MALT EXCTRACT AGAR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barley, malt
Endast för laboratorieoratorieanvändning