Läs mer
Maltextrakt, MP Biomedicals
Produktkod. 11427582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427582 100 g 100g
11437582 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215531580
Från stärkelserötning. En källa till kolhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8002-48-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Malt Extract
Kvantitet 100 g