Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95 %
Produktkod. 10773451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10773451 25 g Glasflaska 25g
10780571 250 g Glasflaska 250g
10570994 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10773451 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 295800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 SEK
    364.65 SEK / 25g
    Save 46.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-88-6
Molekylformel C12H24O11
Molekylvikt (g/mol) 344.32
MDL-nummer MFCD00006600
InChI-nyckel VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxihexan-1,2,3,5,6-pentol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltitol
Namnnotering 95%
Smältpunkt 147 °C till 153 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 17, V,7, 145
Specifikt rotationsförhållande +107,00 (20,00 °C c=5, vatten)
Specifik rotation +107
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 344.32
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.