Läs mer
Maltitol, 97 %
Produktkod. 11431177
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431177 50 g 50g
11441177 250 g 250g
11421177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24158.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344,313 g/mol
Maltitol används vid tillverkning av godis, inklusive sockerfria hårda godisar, tuggummi, choklad, bakverk och glass. Inom läkemedelsindustrin används det som hjälpämne. Vidare används det som mjukgörare i gelatinkapslar, fuktighetsbevarande medel, mjukgörande medel och ett sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll. Den är involverad i studien för att undersöka de jämförande effekterna av maltitoltuggummin på att minska plack.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Maltitol används vid tillverkning av godis, inklusive sockerfria hårda godisar, tuggummi, choklad, bakverk och glass. Inom läkemedelsindustrin används det som hjälpämne. Vidare används det som mjukgörare i gelatinkapslar, fuktighetsbevarande medel, mjukgörande medel och ett sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll. Den är involverad i studien för att undersöka de jämförande effekterna av maltitoltuggummin på att minska plack.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-88-6
Molekylformel C12H24O11
Molekylvikt (g/mol) 344.313
MDL-nummer MFCD00006600
InChI-nyckel VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxihexan-1,2,3,5,6-pentol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material Maltitol
Smältpunkt 149 °C till 152 °C
Analysprocentintervall 0.97
Kvantitet 50 g
Beilstein 89983
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol.
Optisk rotation +107° (c=10 i vatten)
Formel vikt 344.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.