Läs mer
Maltitol (D-Maltitol), Mikromol™
Produktkod. 17927804
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17927804 250 mg
1 options
Produktkod. 17927804 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3570.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Maltitol (D-Maltitol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltitol
CAS 585-88-6
Analyt- eller komponentnamn Maltitol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H24 O11
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Maltitol (6CI,7CI), Amalty, Amalty MR, Amalty MR 100, Amalty MR 20, Amalty MR 50, Amalty P, Amalty Syrup, Cerestar 16303, D-Maltitol, Lesys, Lycasin HBC, Mabit, Mabit 50M, Malbit CH, Malbit CH 16385, Malbit CR, Malti MR, Maltidex, Maltidex 100, Maltidex CH 16385, Maltidex H 16330, Maltidex M 16313, Maltilite 5575, Maltilite 7575, Maltilite P 200, Maltisorb, Maltisorb 75/77, Maltisorb P 200, Maltisorb P 35, Maltisorb P 90, Maltisweet, Maltisweet 3145, Maltit, Maltitol G 3, Sweet G 2, SweetPearl, SweetPearl P 200, SweetPearl P 35, Glucitol, 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucitol, Maltilol, GR 155535X, Erythritol Impurity A, Mannitol Impurity B, Sorbitol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-pentol
Molekylvikt (g/mol) 344.31
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 344,1319 g/mol