Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Maltodextrin 12
Produktkod. 16661824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16661824 50 g 50g
16671824 250 g -
16651824 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16661824 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466680500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.55 SEK
    394.65 SEK / 50g
    Save 44.90 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9050-36-6 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9050-36-6
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
InChI-nyckel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltodextrin 12
Smältpunkt 240,0 °C
Kvantitet 50 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.