Läs mer
Maltol (3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone), Mikromol™
Produktkod. 17953416
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17953416 250 mg
1 options
Produktkod. 17953416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0975.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Maltol (3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltol
CAS 118-71-8
Analyt- eller komponentnamn Maltol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol, Deferiprone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
LEDER CC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-methylpyran-4-one
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 126.0317 g/mol