Läs mer
Maltol Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maltol Benzyl Ether |
| CAS | 61049-69-2 |
| Molekylformel | C13H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(Benzyloxy)-2-methyl-4-oxo-4H-pyran, 3-(Benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3 |
| LEDER | O=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=C(C)OC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-(benzyloxy)-2-methyl-4H-pyran-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.23 |
| Formel vikt | 216.08 |