missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Maltol-d3, TRC

Produktkod. 17938969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17938969 2.5 mg 2.5mg
17908669 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17938969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1601322.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 132331-92-1
Molekylformel C6H3D3O3
Molekylvikt (g/mol) 129.13
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Methyl-3-hydroxy-4-pyrone-d3, 2-Methyl-3-hydroxypyran-4-one-d3, 2-Methyl-3-hydroxypyrone-d3, 3-Hydroxy-2-methyl-1,4-pyrone-d3, Larixic Acid, Larixin-d3, NSC 2829-d3, NSC 404458-d3, Palatone-d3, Veltol-d3;
LEDER O=C1C=COC(C([2H])([2H])[2H])=C1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Maltol-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3/i1D3
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.