Läs mer
Maltol, TRC
Produktkod. 30464318
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30464318 5 g
1 options
Produktkod. 30464318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1601305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltol
CAS 118-71-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H6 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
LEDER CC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-metylpyran-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317
Procent renhet >95%