missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Maltooctaose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maltooctaose |
| CAS | 6156-84-9 |
| Molekylformel | C48 H82 O41 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | O-α-D-Glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-6)-D-glucose |
| InChI formel | InChI=1S/C48H82O41/c49-1-9-17(57)18(58)27(67)42(76-9)84-35-11(3-51)78-44(29(69)20(35)60)86-37-13(5-53)80-46(31(71)22(37)62)88-39-15(7-55)82-48(33(73)24(39)64)89-40-16(8-56)81-47(32(72)25(40)65)87-38-14(6-54)79-45(30(70)23(38)63)85-36-12(4-52)77-43(28(68)21(36)61)83-34-10(2-50)75-41(74)26(66)19(34)59/h9-74H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41?,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]8CO)O[C@@H]7CO)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 1315.14 |
| Formel vikt | 1314.4332 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?