Läs mer
Melford Maltos
Description
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 6363-53-7
Molekylformel:C12H22O11H2O
Molekylvikt: 360,3Specifications
Specifications
| CAS | 6363-53-7 |
| Molekylformel | C12H22O11-H2O |
| Kvantitet | 100 g |