Läs mer
Melford Maltos
Produktkod. 30018464
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018464 5 kg
30018463 500 g
30018460 100 g
30018461 1 kg
30018462 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018464 Leverantör Melford Leverantörsnummer M220005000.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 6363-53-7
Molekylformel:C12H22O11H2O
Molekylvikt: 360,3
Specifikationer
CAS 6363-53-7
Molekylformel C12H22O11-H2O
Kvantitet 5 kg