Läs mer
Maltosmonohydrat, Mikromol™
Produktkod. 17959424
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17959424 250 mg
1 options
Produktkod. 17959424 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1546.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Maltosmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Analyt- eller komponentnamn D-Maltose Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H22 O11 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Maltose Monohydrate, 5,6-Dimethoxy-1-indanone
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
LEDER O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 360.31
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 360,1268 g/mol