Läs mer
Maltose Monohydrate, Millipore™
Produktkod. 10332211
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10332211 25 g 25g
10026540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10332211 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1059120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For biochemistry
for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6363-53-7
Specifikationer
Smältpunkt 125°C (anhydrous)
MDL-nummer MFCD00149343
Kvantitet 25 g
Synonym Maltose monohydrate, Maltose monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 360.32