Beskrivning
Maltose Monohydrate, Technical, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 130°C |
| Färg | White |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 360.29g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Maltosmonohydrat