Läs mer
Maltotetraose, MedChemExpress
Beskrivning
Maltotetraose can be used as a substrate for the enzyme-coupled determination of amylase activity in biological fluids.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maltotetraose |
| CAS | 34612-38-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H42O21 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Amylotetraose Fujioligo 450 α-1,4-Tetraglucose |
| Löslighetsinformation | H2O : 125 mg/mL (187.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC[C@@H](O[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@]1([H])O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@@]3([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO)[C@H](O)[C@H]2O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 666.58 |
| Visa mer |