Läs mer
Maltotetraose, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Maltotetraose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 666.2219 |
| Procent renhet | >95% |