Läs mer
Maltotrios, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10691555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10691555 500 mg 500mg
10127843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10691555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225945000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1109-28-0
MDL-nummer MFCD00006629
InChI-nyckel FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonym maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3-yl]oxioxan-3-3-yl]oxioxan-4-oxan-3-yl]oxioxan-3-3-yl)oxioxan-3-
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltotriose
Smältpunkt 132.0°C to 135.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H32O16
Kvantitet 500 mg
Specifikt rotationsförhållande +162.50° (25°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 162.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Molekylvikt (g/mol) 504.44
Formel vikt 504.44
Procent renhet 93%
Fysisk form Fint kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.