Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Maltotrios, 98 %
Produktkod. 15457869
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457869 5 g 5g
15447869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457869 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66491.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5166.30 SEK
    4235.65 SEK / 5g
    Save 930.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504,438 g/mol
Maltotriose är en matrosreguloninducerare i Escherichia coli. Maltotriose har använts i en studie för att undersöka inverkan av fjärde generationens poly(propyleneimin) dendrimerer på blodkroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Maltotriose är en matrosreguloninducerare i Escherichia coli. Maltotriose har använts i en studie för att undersöka inverkan av fjärde generationens poly(propyleneimin) dendrimerer på blodkroppar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1109-28-0
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.438
MDL-nummer MFCD00006629
InChI-nyckel FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonym maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-3-yl]oxioxan-3-3-yl]oxioxan-4-oxan-3-yl]oxioxan-3-3-yl)oxioxan-3-
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltotriose
Smältpunkt 132 °C till 135 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1443481
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +165° (c=1 i vatten)
Formel vikt 504.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.