Läs mer
Maltotriose, MedChemExpress
Produktkod. 16405566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16405566 100 mg
1 options
Produktkod. 16405566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maltotriose
Fysisk form Solid
CAS 1109-28-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H32O16
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (495.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H](O[C@@]1(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O)[H])[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 504.44
Formel vikt 504.44
Procent renhet 96.0%