Läs mer
Malvidin 3-O-Galactoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malvidin-3-galactoside chloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19+,20+,21-,23-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 528.1035 |