Läs mer
Malvidin Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malvidin Chloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O7.ClH/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)16(14)21)17-12(20)7-10-11(19)5-9(18)6-13(10)24-17;/h3-7H,1-2H3,(H3-,18,19,20,21);1H |
| Formel vikt | 366.0506 |