Läs mer
Malvin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Malvidin-3,5-diglucoside chloride(malvin chloride) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34O17.ClH/c1-40-15-3-10(4-16(41-2)20(15)33)27-17(44-29-26(39)24(37)22(35)19(9-31)46-29)7-12-13(42-27)5-11(32)6-14(12)43-28-25(38)23(36)21(34)18(8-30)45-28;/h3-7,18-19,21-26,28-31,34-39H,8-9H2,1-2H3,(H-,32,33);1H/t18-,19-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,28-,29-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 690.1563 |