Läs mer
Abnova™ MAML2 Split FISH-sond
Produktkod. 16043515
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16043515
Brand: Abnova™ FS0064.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen mastermind-like 2 (Drosophila)
Gene Alias DKFZp686N0150,KIAA1819,MAM-3,MAM2,MAM3,MGC176701,MLL-MAML2
Gensymbol MAML2
Gen-ID (Entrez) 84441
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska