Läs mer
IBA Lifesciences pCSG-IBA däggdjursuttrycksvektor med sekretion
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pCSG-IBA102
pCSG-IBA104
pCSG-IBA142
pCSG-IBA144
pCSG-IBAWt2
Protein Tag:
Hans Tag (6x), Twin-Strep-tag
Otaggad
Twin-Strep-tag
Twin-Strep-tag, Hans Tag (6x)
Förpackningsstorlek:
5µg
Beskrivning
pCSG- IBA däggdjursexpressionsvektorer
- Designad för episomalt uttryck på hög nivå i däggdjursvärdar under G418-selektion som innehåller följande element:
- Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbart-tidig promotor för högnivåuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
- Episomal replikation genom Epstein Barr-virusreplikationsursprung (oriP) och nukleärt antigen som kodas av EBNA-1 i humana, primat- och hundceller och genom SV40-replikationsursprung i celler som är latent infekterade med SV40 eller som uttrycker SV40 stora T-antigenet (t.ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
- Stabila cellinjer kan selekteras av neomycinresistensgenen (NeoR).
- Dessutom möjliggör den omedelbara-tidiga promotorn för humant cytomegalovirus (CMV) ett uttryck på hög nivå i ett brett spektrum av däggdjursceller.
Observera att kloning in i pCSG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse in i pCSG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad entry-vektor möjlig.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Markör Gene | Ampicillin |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Vektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Innehåll och lagring | Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kvantitet | 5μ g |
| Vektor | pCSG-IBAWt2 |
| För användning med (applikation) | Episomalt uttryck (oriP, EBNA-1); BM40-utsöndringssignal |