Läs mer
Gibco™ Mammary Epitelial Growth Supplement (MEGS)
Produktkod. 10226393 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10226393 5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10226393 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S0155
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mammary Epitelial Growth Supplement (MEGS)
En steril, koncentrerad (100X) lösning avsedd att användas som en komponent i en komplett odlingsmiljö för tillväxt av humana bröstepitelceller. Varje 5 ml flaska MEGS innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av bröstepitelceller och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska Medium 171.
När en 500 ml flaska med medium kompletteras med MEGS, är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
  • Bovint hypofysextrakt (BPE) (0,4 % v/v)
  • Rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor-I (1 g/μml)
  • Hydrokortison (0,5 μg/ml)
  • Human epidermal tillväxtfaktor (3 ng/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
    Celltyp Epitelceller (mamma)
    Koncentration 100 X
    Produkttyp Tillväxttillägg
    Sterilitet Sterila
    Produktlinje Cascade Biologics
    Kvantitet 5 ml
    Frakt skick Torr is
    Art Människa