Läs mer
Abeba™ Manager 3120 Skor
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
Beskrivning
- EEC
- Kalvskinn
- Svart
- Antistatisk lädersula
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
- Vristparti med snörning
- Innersula i läder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 39 |
| Sulmaterial | Läder |
| Stil | 3120 |