Läs mer
Mancozeb, MedChemExpress
Produktkod. 16452289
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452289 1 g
1 options
Produktkod. 16452289 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0854
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mancozeb
Fysisk form Solid
CAS 8018-01-7
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H12Mn2N4S8Zn2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C([S-])NCCNC1=[S][Mn]([Mn+])[S-]1.S=C([S-])NCCNC2=[S][Zn]([Zn+])[S-]2
Molekylvikt (g/mol) 661.36
Formel vikt 661.36