Läs mer
Mancozeb (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30474103
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30474103 500 mg
1 options
Produktkod. 30474103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM162200500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mancozeb
CAS 8018-01-7
Molekylformel C4 H6 Mn N2 S4 . C4 H6 N2 S4 Zn
Kvantitet 500 mg
Synonym Manganese, [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (ACI), Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, manganese zinc complex (8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, manganese complex (ZCI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex (ZCI), Manganese, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. with [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]zinc (ZCI), Manganese, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (9CI), Zinc, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. contg. (ZCI), Zinc, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. contg. (9CI), Agrox 16D, Agrozeb 80WP, Banazeb 60SC, Carmazine, Contizeb, Daisenmengxin, Dhanuka M 45, Diesen M, Dithane, Dithane 60SC, Dithane 945, Dithane DG, Dithane DG NT, Dithane F, Dithane F 45, Dithane M 45, Dithane M45, Dithane M80, Dithane Neo Tec 75WG, Dithane NT, Dithane OS, Dithane Rainshield Neo Tec, Dithane S 60, Dithane SPC, Dithane ultra, F 2966, Fore, Green-daisen M, Greenzeb 80WP, Hi-shield, Indofil 80WP, Indofil M 45, Indofil M45, Jimanaisen, Jimandaisen, Karamate, Karamate N, Kascade, Liro manzeb, Mancomix, Mancosan, Mancozan, Mancozeb, Mancozebe Sipcam, Mancozi, Maneb-zinc, Mankogal, Manoseb, Manzate 200, Manzeb, Manzidan, Marzin, Milcozebe, Mount 45, Mycotrin, Nemispor, Novozir MN, Novozir MN 80, Othane M 45, Pencozeb, Penncozeb, Pennfluid, Sakozeb Blue, Sancozeb, Sandozeb Pepite, Suncozeb, Tanzeo M 45, Thane M 45, Trimanoc, Tritogol MZ, Vondozeb, Ziman-Dithane, Zimanat, Zimaneb, Zinc manganese ethylenebisdithiocarbamate
InChI formel InChI=1S/2C4H8N2S4.Mn.Zn/c2*7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h2*1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;;2*+2/p-4
LEDER S=C1NCCNC(=S)S[Zn]S1.S=C2NCCNC(=S)S[Mn]S2
IUPAC-namn 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ^{2}-manganacyklononan-4,9-ditione; 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ^{2}-zincacyclononane-4,9-ditione
Molekylvikt (g/mol) 541.07
Formel vikt 538.75