Läs mer
Mancozeb, Thermo Scientific™
Produktkod. 17545555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17545555
Brand: Thermo Scientific Acros 468850010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 8018-01-7
Molekylformel C8H12MnN4S8Zn
Molekylvikt (g/mol) 541.01
MDL-nummer 00078616
InChI-nyckel CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn mangan(2+)zink(2+)bis(({2-[(sulfanidylmetantioyl)amino]etyl}karbamotioyl)sulfanid)
LEDER [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mancozeb
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Gul till grå
Merck Index 13-5738
Kvantitet 1 g