Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mancozeb |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyscertifikat | Tillgänglig |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Gul till grå |
| Merck Index | 13-5738 |
| Kvantitet | 250 mg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Mancozeb
- Varning
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Mancozeb