Läs mer
Mancozeb, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7238574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Produktkod. 17555555
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 8018-01-7
Molekylformel C8H12MnN4S8Zn
Molekylvikt (g/mol) 541.01
MDL-nummer 00078616
InChI-nyckel CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn mangan(2+)zink(2+)bis(({2-[(sulfanidylmetantioyl)amino]etyl}karbamotioyl)sulfanid)
LEDER [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mancozeb
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Gul till grå
Merck Index 13-5738
Kvantitet 250 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mancozeb
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Mancozeb