Läs mer
(±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid |
| CAS | 70838-71-0 |
| Molekylformel | C8 2H5 H3 O3 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(O)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.18 |
| Formel vikt | 157.0787 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |