missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid, TRC

Produktkod. 17969109
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17969109 250 mg
17907679 1 g
17907499 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17969109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM162527250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70838-71-0
Molekylformel C8 2H5 H3 O3
Molekylvikt (g/mol) 157.18
Synonym Benzene-d5-acetic acid, α-hydroxy-, α-Hydroxybenzene-d5-acetic acid, (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 acid, Mandelic acid-d5, Mandelic acid D5 (phenyl-D5), 2-Hydroxy-2-(phenyl-d5)acetic acid, 2-Hydroxy-2-pentadeuteriophenylacetic acid
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-Mandelic-2,3,4,5,6-d5 Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 157.0787
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.