Läs mer
Mandelsyra ((2RS)-2-hydroxi-2-fenyleddiksyra), LoGiCal
Produktkod. 30458584
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458584 10 mg
1 options
Produktkod. 30458584 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0792.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Mandelic Acid
CAS 90-64-2
Analyt- eller komponentnamn DL-Mandelic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Pregabalin Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic Acid, Hydroxyphenylacetic Acid, Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Mandelic acid, (RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (+/-)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (+/-)-Mandelic acid, (+/-)-alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, (+/-)-alpha-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, Uromaline, dl-Mandelic acid, alpha-Hydroxy-alpha-toluic acid, alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, alpha-Hydroxyphenylacetic acid, Glycopyrronium Bromide Impurity C, Homatropine Methylbromide Impurity C, Pregabalin Impurity C, Sertraline Hydrochloride Impurity E as Racemate, Glycopyrronium Impurity C, Sertraline Impurity E as Racemate
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-fenyleddiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol