Läs mer
(±)-mandelsyra, 99 %
Produktkod. 11452327
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452327 100 g 100g
11462327 500 g 500g
11472327 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14223.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Mandelsyra används inom läkemedelsindustrin som ett antibakteriellt medel för att behandla urinvägsinfektioner. Det fungerar som en prekursor för att göra olika droger. Det används också som oralt antibiotikum. Mandelsyra peeling används ofta för att behandla skadad hud på grund av dess mindre penetrerande och irriterande egenskaper. Enantiomer upplösning av (± )-Mandelsyra utförs genom att använda den kirala aminen (1R,2S)-(-)-efedrin följt av surgöring för att framställa (R)-(-)-mandelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Mandelsyra används inom läkemedelsindustrin som ett antibakteriellt medel för att behandla urinvägsinfektioner. Det fungerar som en prekursor för att göra olika droger. Det används också som oralt antibiotikum. Mandelsyra peeling används ofta för att behandla skadad hud på grund av dess mindre penetrerande och irriterande egenskaper. Enantiomer upplösning av (± )-Mandelsyra utförs genom att använda den kirala aminen (1R,2S)-(-)-efedrin följt av surgöring för att framställa (R)-(-)-mandelsyra.
Löslighet Löslig i vatten, dietyleter
, etanol och isopropanol.
Anteckningar
Hydrofob och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-64-2
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00064250
InChI-nyckel IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC-namn 2-hydroxi-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Mandelic Acid
Smältpunkt 118 °C till 121 °C
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 510011
Merck Index 14,5717
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dietyleter, etanol och isopropanol.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Mandelic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-hydroxy-Benzeneacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.