Läs mer
Mandelsyrahydrazid, 97 %
Produktkod. 11312557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312557 25 g 25g
11302557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11653.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2443-66-5 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2443-66-5
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00038133
InChI-nyckel FWTGUGVETHVGTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid hydrazide, mandelhydrazide, mandelhydrazine, mandelic acid, hydrazide, mandelic hydrazide, hydroxy-phenyl-acetic acid hydrazide, 2-???-1-phenylethan-1-ol, mandelohydrazide, asischem d13400, akos bc-1667
PubChem CID 73126
IUPAC-namn 2-hydroxi-2-fenylacetohydrazid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)NN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mandelic acid hydrazide
Smältpunkt 128 °C till 131 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2096197
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.