Läs mer
Mandelonitrile (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mandelonitrile |
| CAS | 532-28-5 |
| Molekylformel | C8H7NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | a-Hydroxy-benzeneacetonitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, alpha-Hydroxyphenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H |
| LEDER | OC(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-phenylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.0528 |