missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mandestrobin 2-Demethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mandestrobin 2-Demethyl |
| CAS | 173662-85-6 |
| Molekylformel | C18H21NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-alpha-hydroxy-N-methylbenzeneacetamide, 2-[2-(2,5-Dimethylphenoxymethyl)phenyl]-2-hydroxy-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO3/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(20)18(21)19-3/h4-10,17,20H,11H2,1-3H3,(H,19,21) |
| LEDER | CNC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| IUPAC-namn | 2-[2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-hydroxy-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.36 |
| Formel vikt | 299.1521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?