Läs mer
Mandipropamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315503
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315503 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30315503 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA14745000AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mandipropamid
CAS 374726-62-2
Analyt- eller komponentnamn Mandipropamid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H22 Cl N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide (ACI), Benzeneacetamide, 4-chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propynyloxy)- (9CI), (±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 2-(4-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, Mandipropamid, Pergado, Revus, Benzeneacetamide, 4-chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)- (ACI)
InChI formel InChI=1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26)
Lösningstyp Single Solution
LEDER COc1cc(CCNC(=O)C(OCC#C)c2ccc(Cl)cc2)ccc1OCC#C
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop-2-ynoxyphenyl)ethyl]-2-prop-2-ynoxyacetamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 411.88
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 411.1237 g/mol