Läs mer
Mangan, 99+%, pulver, -40 mesh
Produktkod. 10522101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522101 250 g Glasflaska 250g
10551554 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 317442500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-96-5
Molekylformel Mn
Molekylvikt (g/mol) 54.94
MDL-nummer MFCD00011111
InChI-nyckel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-namn mangan
LEDER [Mn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese
Färg Svart-brun till brun-grå
Namnnotering 99+%
Kvantitet 250 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99+%
Form Pulver
Linjär formel Mn
Merck Index 15, 5788
Formel vikt 54.94
Procent renhet ≥99.0% (Mn)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Manganese, powder, -40 mesh
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.