Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Manganese |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Typ | Flam enelementsstandardlösning |
| Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
| Kvantitet | 100 mL |