Läs mer
Manganacetattetrahydrat, 99,999 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10577200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
10577200 50 g Plastflaska
1 options
Produktkod. 10577200 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212560500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese acetate tetrahydrate
Smältpunkt >300,0 °C
CAS 6156-78-1
Färg Rosa
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 21.8 to 23% (Complexometry)
Molekylformel C4H14MnO8
Linjär formel (CH3CO2)2Mn·4H2O
MDL-nummer MFCD00062552
Flampunkt >130°C
Merck Index 14,5724
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-nyckel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 245.09
PubChem CID 93021
Formel vikt 245.09
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.