Läs mer
Mangankarbonyl, TRC
Produktkod. 30480220
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480220 50 mg
30477190 100 mg
30464643 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM16425050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10170-69-1
Molekylformel C10Mn2O10
Molekylvikt (g/mol) 389.98
Synonym Manganese Carbonyl, CORM 1, Decacarbonyldimanganese, Decacarbonyldimanganese(0), Dimanganese Decacarbonyl, Manganese Carbonyl (Mn2(CO)10), Manganese Pentacarbonyl Dimer, NSC 203018, NSC 22319
IUPAC-namn kolmonoxid; mangan
LEDER [Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Manganese Carbonyl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Formel vikt 389.8252